Learn More
Cloruro de 6-bromohexanoil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11314649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11314649 5 g 5 g
11468913 25 g 25 g
11478913 100 g 100 g
11488913 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11314649 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11063.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22809-37-6 | C6H10BrClO | 213.499 g/mol
6-Bromohexanoyl chloride is used as intermediates, organic synthesis, chemical research, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 6-cloruro de bromohexanoil se utiliza como intermedios, síntesis orgánica, investigación química, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Sensible a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22809-37-6
Fórmula molecular C6H10BrClO
Peso molecular (g/mol) 213.499
Número MDL MFCD00000761
Clave InChI HBPVGJGBRWIVSX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexanoyl chloride, 6-bromo, 6-bromohexanoic acid chloride, 6-bromohexanoylchloride, 6-bromocaproyl chloride, bromohexanoyl chloride, zlchem 435, acmc-209fyy, 6-bromo-hexanoylchloride, 6-bromo-hexanoyl chloride, 6-bromanylhexanoyl chloride
PubChem CID 89848
Nombre IUPAC cloruro de 6-bromohexanoil
SMILES C(CCC(=O)Cl)CCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromohexanoyl chloride
Densidad 1.397
Punto de ebullición 119°C to 120°C (9 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Acrid
Fórmula lineal Br(CH2)5COCl
Índice de refracción 1.4875
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 1749739
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.5
Porcentaje de pureza 97%