Learn More
Ácido 6-bromohexanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Bromohexanoic Acid |
| CAS | 4224-70-8 |
| Fórmula molecular | C6H11BrO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 6-Bromocaproic Acid, ω-Bromohexanoic αcid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11BrO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5H2,(H,8,9) |
| SMILES | OC(=O)CCCCCBr |
| Nombre IUPAC | ácido 6-bromohexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 195.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.9942 |