Learn More
Ácido 6-bromohexanoico sódico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Bromohexanoic Acid Sodium Salt |
| CAS | 50530-06-8 |
| Fórmula molecular | C6H10BrNaO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Sodium 6-Bromohexanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11BrO2.Na/c7-5-3-1-2-4-6(8)9;/h1-5H2,(H,8,9);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]C(=O)CCCCCBr |
| Nombre IUPAC | 6-bromohexanoato de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 217.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.9762 |