Learn More
Ácido 6-bromohexanoico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452418
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11452418 25 g 25 g
11462418 100 g 100 g
11472418 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11452418
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15761.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4224-70-8 | C6H11BrO2 | 195.056 g/mol
6-Bromohexanoic acid is used in the preparation of N-acylsulfonamides, diarylthioethers and 2-lithio-1,3-dithian. It is widely used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 6-bromohexanoico se utiliza en la preparación de N-acilsulfonamidas, diariltioéteres y 2-litio-1,3-ditiano. Se utiliza ampliamente como intermediario en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4224-70-8
Fórmula molecular C6H11BrO2
Peso molecular (g/mol) 195.056
Número MDL MFCD00004422
Clave InChI NVRVNSHHLPQGCU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromocaproic acid, hexanoic acid, 6-bromo, 6-bromo-hexanoic acid, 6-bromo-n-caproic acid, 6-bromo hexanoic acid, epsilon-bromo caproic acid, 6-bromo hexanoicacid, 6bromohexanoic acid, 6-bromo-hexanicacid, 6-bromo-caproic acid
PubChem CID 20210
ChEBI CHEBI:60700
Nombre IUPAC ácido 6-bromohexanoico
SMILES C(CCC(=O)O)CCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromohexanoic acid
Punto de fusión 32°C to 35°C
Punto de ebullición 165°C to 170°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 95°C (203°F)
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 1749740
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.06
Porcentaje de pureza ≥98%