Learn More
Ácido 6-Bromohexanoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10543531 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10543531 100 g Frasco de vidrio 100 g
10523341 25 g Frasco de vidrio 25 g
11672699 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10543531 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 165671000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4224-70-8 | C6H11BrO2 | 195.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4224-70-8
Fórmula molecular C6H11BrO2
Peso molecular (g/mol) 195.06
Clave InChI NVRVNSHHLPQGCU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromocaproic acid, hexanoic acid, 6-bromo, 6-bromo-hexanoic acid, 6-bromo-n-caproic acid, 6-bromo hexanoic acid, epsilon-bromo caproic acid, 6-bromo hexanoicacid, 6bromohexanoic acid, 6-bromo-hexanicacid, 6-bromo-caproic acid
PubChem CID 20210
ChEBI CHEBI:60700
Nombre IUPAC ácido 6-bromohexanoico
SMILES C(CCC(=O)O)CCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromohexanoic acid
Punto de fusión 32.0°C to 35.0°C
Color De naranja a blanco
Punto de ebullición 165.0°C to 170.0°C (20.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 67°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br(CH2)5CO2H
Cantidad 100 g
Beilstein 02,II,287
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.06
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales de baja fusión