Learn More
6-Bromohexanitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
La 2,6-lutidina se utiliza como disolvente en síntesis orgánica y como base suave estéricamente impedida. También se utiliza como acelerador de vulcanización para tintes, resinas y caucho. También actúa como aditivo alimentario.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 6-Bromohexanenitrile |
| Densidad | 1.328 |
| Punto de ebullición | 134°C to 135°C (15 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C |
| Índice de refracción | 1.4775 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN3276 |
| Beilstein | 1744172 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.06 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
RU– Solo para uso en investigación
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.