Learn More
6-bromohexanal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Bromohexanal |
| CAS | 57978-00-4 |
| Fórmula molecular | C6H11OBr |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11BrO/c7-5-3-1-2-4-6-8/h6H,1-5H2 |
| SMILES | BrCCCCCC=O |
| Nombre IUPAC | 6-bromohexanal |
| Peso molecular (g/mol) | 179.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.9993 |