Learn More
Ácido 6-bromocumarin-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11438286 25 g 25 g
11428286 5 g 5 g
11448286 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438286 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15354.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2199-87-3 | C10H5BrO4 | 269.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2199-87-3
Fórmula molecular C10H5BrO4
Peso molecular (g/mol) 269.05
Número MDL MFCD00047640
Clave InChI XFQHPAXNKDYMOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromo-2-oxo-2h-chromene-3-carboxylic acid, 6-bromocoumarin-3-carboxylic acid, acmc-20alzr, maybridge1_000837, 6-bromo-3-carboxy-coumarin, 6-bromo-coumarin-3-carboxylic acid, 2-oxo-6-bromo-2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-3-carboxylicacid,6-bromo-2-oxo, 2h-1-benzopyran-3-carboxylicacid, 6-bromo-2-oxo
PubChem CID 694463
Nombre IUPAC Ácido 6-bromo-2-oxocromano-3-carboxílico
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(C(=O)O2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromocoumarin-3-carboxylic acid
Punto de fusión 194°C to 196°C
Cantidad 25 g
Beilstein 13960
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.05
Porcentaje de pureza 97%