Learn More
Ácido 6-bromocromona-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15484557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15484557 1 g 1 g
15494557 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15484557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31905.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 51085-91-7 | C10H5BrO4 | 269.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51085-91-7
Fórmula molecular C10H5BrO4
Peso molecular (g/mol) 269.05
Número MDL MFCD01548933
Clave InChI IJTWNMVKNJSGMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromochromone-3-carboxylic acid, 6-bromo-4-oxo-4h-chromene-3-carboxylic acid, 6-bromochromon-3-carboxylic acid
PubChem CID 2756898
Nombre IUPAC ácido 6-bromo-4-oxocromeno-3-carboxílico
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=O)C(=CO2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromochromone-3-carboxylic acid
Punto de fusión 191°C to 193°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.05
Porcentaje de pureza 97%