Learn More
6-Bromocromano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10396614
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10396614 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10041534 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10396614 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC32810DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 3875-78-3
Fórmula molecular C9H9BrO
Peso molecular (g/mol) 213.074
Número MDL MFCD10698725
Clave InChI KPFDABVKWKOIME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromochroman, 6-bromo-chroman, 6-bromochromane, 6-bromo-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran, 2h-1-benzopyran,6-bromo-3,4-dihydro, 6-bromanyl-3,4-dihydro-2h-chromene, 2h-1-benzopyran, 6-bromo-3,4-dihydro
PubChem CID 10856814
Nombre IUPAC 6-bromo-3,4-dihidro-2H-cromeno
SMILES C1CC2=C(C=CC(=C2)Br)OC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromochroman
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.07
Porcentaje de pureza 97%