Learn More
6-Bromobenzotiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15429597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15429597 250 mg 250 miligramos
15409597 1 g 1 g
15419597 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15429597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52823.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 53218-26-1 | C7H4BrNS | 214.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53218-26-1
Fórmula molecular C7H4BrNS
Peso molecular (g/mol) 214.08
Número MDL MFCD04115372
Clave InChI YJOUISWKEOXIMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromobenzothiazole, 6-bromobenzo d thiazole, benzothiazole, 6-bromo, 6-bromo-benzothiazole, 6-bromo-benzo d thiazole, pubchem21861, acmc-209l4t, 6-bromanyl-1,3-benzothiazole, benzothiazole, 6-bromo-9ci
PubChem CID 2795171
Nombre IUPAC 6-bromo-1,3-benzotiazol
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)SC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromobenzothiazole
Punto de fusión 52°C to 54°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.08
Porcentaje de pureza 97%