Learn More
6-bromobenceno-1,2,4-triol, TRC
Código de producto. 30335441
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30335441 100 mg 100 miligramos
30334298 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30335441 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB795835100MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 6-Bromobenzene-1,2,4-triol
CAS 1480325-12-9
Fórmula molecular C6H5BrO3
Cantidad 100 mg
Sinónimo 6-Bromo-1,2,4-benzenetriol
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5BrO3/c7-4-1-3(8)2-5(9)6(4)10/h1-2,8-10H
SMILES Oc1cc(O)c(O)c(Br)c1
Nombre IUPAC 6-bromobenceno-1,2,4-triol
Peso molecular (g/mol) 205.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.9422
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.