Learn More
6-bromobenceno-1,2,4-triol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Bromobenzene-1,2,4-triol |
| CAS | 1480325-12-9 |
| Fórmula molecular | C6H5BrO3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 6-Bromo-1,2,4-benzenetriol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5BrO3/c7-4-1-3(8)2-5(9)6(4)10/h1-2,8-10H |
| SMILES | Oc1cc(O)c(O)c(Br)c1 |
| Nombre IUPAC | 6-bromobenceno-1,2,4-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 205.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.9422 |