Learn More
6-Bromoacetil-2-dimetilaminonaftaleno, TRC
Código de producto. 30333040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30333040 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30333040 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB67909510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromoacetyl-2-dimethylaminonaphthalene
CAS 210832-86-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C14 H14 Br N O
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14BrNO/c1-16(2)13-6-5-10-7-12(14(17)9-15)4-3-11(10)8-13/h3-8H,9H2,1-2H3
SMILES CN(C)c1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)CBr
Nombre IUPAC 2-bromo-1-[6-(dimetilamino)naftalen-2-il]etanona
Peso molecular (g/mol) 292.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.0259
Porcentaje de pureza >95