Learn More
6-Bromo isatina, TRC
Código de producto. 30330311
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30330311 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30330311 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6844855G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromoisatin
CAS 6326-79-0
Fórmula molecular C8 H4 Br N O2
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H4BrNO2/c9-4-1-2-5-6(3-4)10-8(12)7(5)11/h1-3H,(H,10,11,12)
SMILES Brc1ccc2C(=O)C(=O)Nc2c1
Nombre IUPAC 6-bromo-1H-indol-2,3-diona
Peso molecular (g/mol) 226.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.9425