Learn More
6α -Dipropionato de bromo betametasona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6Alpha-Bromobetamethasone Dipropionate |
| CAS | 2575516-37-7 |
| Fórmula molecular | C28 H36 Br F O7 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 6α-Bromobetamethasone Dipropionate, 6α-Bromo Betamethasone Dipropionate, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6-bromo-9-fluoro-11-hydroxy-16-methyl-17,21-bis(1-oxopropoxy)-, (6α,11β,16β)-, 6α-Bromo-9-fluoro-11β-hydroxy-16β-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-diene-17,21-diyl dipropanoate, 6α-Bromobetamethasone dipropionate, (6α,11β,16β)-6-Bromo-9-fluoro-11-hydroxy-16-methyl-17,21-bis(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H36BrFO7/c1-6-23(34)36-14-22(33)28(37-24(35)7-2)15(3)10-17-18-12-20(29)19-11-16(31)8-9-25(19,4)27(18,30)21(32)13-26(17,28)5/h8-9,11,15,17-18,20-21,32H,6-7,10,12-14H2,1-5H3/t15-,17-,18-,20-,21-,25-,26-,27-,28-/m0/s1 |
| SMILES | CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(OC(=O)CC)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](Br)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C |
| Nombre IUPAC | [2-[(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-6-bromo-9-fluoro-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-17-propanoiloxi-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxo-etil] propanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 583.48364 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 582.1628 |