Learn More
17,21-dipropionato de 6-bromo-betametasona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Bromo-betamethasone 17,21-Dipropionate |
| CAS | 1186048-34-9 |
| Fórmula molecular | C28 H36 Br F O7 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (11β,16β)-6-Bromo-9-fluoro-11-hydroxy-16-methyl-17,21-bis(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6-Bromobetamethasone Dipropionate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H36BrFO7/c1-6-23(34)36-14-22(33)28(37-24(35)7-2)15(3)10-17-18-12-20(29)19-11-16(31)8-9-25(19,4)27(18,30)21(32)13-26(17,28)5/h8-9,11,15,17-18,20-21,32H,6-7,10,12-14H2,1-5H3/t15-,17-,18-,20?,21-,25-,26-,27-,28-/m0/s1 |
| SMILES | CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(OC(=O)CC)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CC(Br)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C |
| Nombre IUPAC | Propanoato de [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-6-bromo-9-fluoro-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-17-propanoiloxi-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 583.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 582.1628 |
Título del producto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?