Learn More
6-Bromo-8-fluoroquinolina, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 15289796 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15289796 1 g 1 g
15299796 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15289796 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 452560010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 220513-46-2
Fórmula molecular C9H5BrFN
Peso molecular (g/mol) 226.05
Clave InChI DDCOYWOYIUEOHQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acmc-1crnu, 6-bromo-8-fluoro-quinoline, 6-bromo-8-fluoroquinoline, 6-bromo-8-fluoro-1-azanaphthalene
PubChem CID 46738885
Nombre IUPAC 6-bromo-8-fluoroquinolina
SMILES C1=CC2=CC(=CC(=C2N=C1)F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-8-fluoroquinoline
Punto de fusión 103°C to 106°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.05
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Bromo-8-fluoroquinoline, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.