Learn More
6-Bromo-8-fluoro-2,4-dihidro-1,4-benzoxazin-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Bromo-8-fluoro-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one |
| CAS | 560082-53-3 |
| Fórmula molecular | C8 H5 Br F N O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 6-Bromo-8-fluoro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, 6-Bromo-8-fluoro-4H-benzo[1,4]oxazin-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5BrFNO2/c9-4-1-5(10)8-6(2-4)11-7(12)3-13-8/h1-2H,3H2,(H,11,12) |
| SMILES | Fc1cc(Br)cc2NC(=O)COc12 |
| Nombre IUPAC | 6-bromo-8-fluoro-4H-1,4-benzoxazin-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 246.033 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.9488 |