Learn More
6-Bromo-7-yodo-2-naftalenocarbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Bromo-7-iodo-2-naphthalenecarbonitrile |
| CAS | 1042170-69-3 |
| Fórmula molecular | C19 H24 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H24O2/c1-19-10-9-15-14-6-4-13(21-2)11-12(14)3-5-16(15)17(19)7-8-18(19)20/h4,6,11,15-17H,3,5,7-10H2,1-2H3/t15-,16+,17+,19-/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc2[C@@H]3CC[C@@]4(C)[C@H](CCC4=O)[C@@H]3CCc2c1 |
| Nombre IUPAC | (8R,9R,13S,14R)-3-metoxi-13-metil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-17-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 284.393 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.178 |