Learn More
6-Bromo-7-fluoro-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15497216 1 g 1 g
15407226 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497216 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62259.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1160102-28-2 | Molecular Formula: C8H7BrFNO | Molecular Weight: 232.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1160102-28-2
Fórmula molecular C8H7BrFNO
Peso molecular (g/mol) 232.05
Número MDL MFCD20441785
Clave InChI CTMRDIDZVAZIRX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromo-7-fluoro-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, acmc-2099rp
PubChem CID 56776541
Nombre IUPAC 6-bromo-7-fluoro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
SMILES FC1=C(Br)C=C2NCCOC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-7-fluoro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.05
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido