Learn More
6-Bromo-7-fluoro-2,4-dihidro-1,4-benzoxazin-3-ona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15476936 1 g 1 g
15486936 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15476936 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62026.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 355423-58-4 | Molecular Formula: C8H5BrFNO2 | Molecular Weight: 246.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 355423-58-4
Fórmula molecular C8H5BrFNO2
Peso molecular (g/mol) 246.04
Número MDL MFCD20441932
Clave InChI AVHJMSMGASUDIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromo-7-fluoro-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one, 6-bromo-7-fluoro-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 6-bromo-7-fluoro, acmc-209ihm, 6-bromo-7-fluoro-4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, 6-bromo-7-fluoro-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 6-bromo-7-fluoro-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-3-one
PubChem CID 23574320
Nombre IUPAC 6-bromo-7-fluoro-4H-1,4-benzoxazin-3-ona
SMILES FC1=C(Br)C=C2NC(=O)COC2=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-7-fluoro-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.03
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido