Learn More
Ácido 6-bromo-5-metilpiridina-3-borónico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15443637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15443637 250 mg 250 miligramos
11392209 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15443637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27221.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1003043-34-2
Fórmula molecular C6H7BBrNO2
Peso molecular (g/mol) 215.841
Número MDL MFCD08274468
Clave InChI IPCXBKSYMWZLBR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-3-methylpyridine-5-boronic acid, 6-bromo-5-methylpyridine-3-boronic acid, 6-bromo-5-methylpyridin-3-yl boronic acid, 2-bromo-3-methyl-5-pyridineboronic acid, 5-borono-2-bromo-3-picoline, 6-bromo-5-methylpyridin-3-yl-3-boronic acid, 2-bromo-3-picoline-5-boronic acid, 6-bromo-5-methyl-3-pyridyl boronic acid, pubchem5081, acmc-2097oc
PubChem CID 17750219
Nombre IUPAC ácido (6-bromo-5-metilpiridin-3-il)borónico
SMILES B(C1=CC(=C(N=C1)Br)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-5-methylpyridine-3-boronic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.84
Porcentaje de pureza 95%