Learn More
6-Bromo-5-metil-3h-imidazo[4,5-b]piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Bromo-5-methyl-3h-imidazo[4,5-b]pyridine |
| CAS | 28279-41-6 |
| Fórmula molecular | C7H6BrN3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6BrN3/c1-4-5(8)2-6-7(11-4)10-3-9-6/h2-3H,1H3,(H,9,10,11) |
| SMILES | Cc1nc2nc[nH]c2cc1Br |
| Nombre IUPAC | 6-bromo-5-metil-1H-imidazo[4,5-b]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 212.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.9745 |