Learn More
6-Bromo-5-cloro-1H-indol-2,3-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Bromo-5-chloro-1H-indole-2,3-dione |
| CAS | 192799-05-6 |
| Fórmula molecular | C8 H3 Br Cl N O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H3BrClNO2/c9-4-2-6-3(1-5(4)10)7(12)8(13)11-6/h1-2H,(H,11,12,13) |
| SMILES | Clc1cc2C(=O)C(=O)Nc2cc1Br |
| Nombre IUPAC | 6-bromo-5-cloro-1H-indol-2,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 260.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.9036 |