Learn More
6-Bromo-4-metilquinolina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15416117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15416117 250 mg 250 miligramos
15406117 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15416117 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33298.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 41037-28-9 | C10H8BrN | 222.085 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41037-28-9
Fórmula molecular C10H8BrN
Peso molecular (g/mol) 222.085
Número MDL MFCD09258893
Clave InChI XBZQSJLYRMZRSZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinoline, 6-bromo-4-methyl, 6-bromo-4-methyl-quinoline, 6-bromo lepidine, 4-methyl-6-bromoquinoline, quinoline,6-bromo-4-methyl, 6-bromanyl-4-methyl-quinoline
PubChem CID 12475362
Nombre IUPAC 6-bromo-4-metilquinolina
SMILES CC1=C2C=C(C=CC2=NC=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-4-methylquinoline
Punto de fusión 94°C to 95°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air and light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.08
Porcentaje de pureza 96%