Learn More
6-Bromo-4-cloro-3-nitroquinolina, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15410538
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15410538 250 mg 250 miligramos
15400538 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15410538 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54180.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 723281-72-9
Fórmula molecular C9H4BrClN2O2
Peso molecular (g/mol) 287.497
Número MDL MFCD09909913
Clave InChI KHKPVEMMXJCWGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromo-4-chloro-3-nitro-quinoline, quinoline, 6-bromo-4-chloro-3-nitro, pubchem19363, acmc-1bls0, ksc688a6b, quinoline,6-bromo-4-chloro-3-nitro
PubChem CID 21984128
Nombre IUPAC 6-bromo-4-cloro-3-nitroquinolina
SMILES C1=CC2=NC=C(C(=C2C=C1Br)Cl)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-4-chloro-3-nitroquinoline
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.5
Porcentaje de pureza 96%