Learn More
6-Bromo-3H-isobenzofuran-1-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Bromo-3H-isobenzofuran-1-one |
| CAS | 19477-73-7 |
| Fórmula molecular | C8H5BrO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5BrO2/c9-6-2-1-5-4-11-8(10)7(5)3-6/h1-3H,4H2 |
| SMILES | C1C2=C(C=C(C=C2)Br)C(=O)O1 |
| Nombre IUPAC | 6-bromo-3H-2-benzofuran-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 213.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.9473 |