Learn More
6-Bromo-3-piridazinamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10390453
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10390453 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10630105 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10655155 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10390453 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07086CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 88497-27-2
Fórmula molecular C4H4BrN3
Peso molecular (g/mol) 174.001
Número MDL MFCD01646092
Clave InChI FXTDHDQFLZNYKW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794779
Nombre IUPAC 6-bromopiridazin-3-amina
SMILES C1=CC(=NN=C1N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-3-pyridazinamine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 3-amino-6-bromopyridazine, 6-bromo-3-pyridazinamine, 6-bromo-pyridazin-3-ylamine, 2-amino-5-bromopyridazine, 3-pyridazinamine,6-bromo, 3-pyridazinamine, 6-bromo, 6-bromopyridazine-3-ylamine, 6-bromo-3-pyridazineamine, 3-bromo-6-aminopyridazine, acmc-20a0gf
Formula Weight (peso de la fórmula) 174
Porcentaje de pureza 97%