Learn More
6-Bromo-3'-nitroflavona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Bromo-3'-nitroflavone |
| CAS | 187932-50-9 |
| Fórmula molecular | C15 H8 Br N O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 6-Bromo-2-(3-nitrophenyl)-4H-1-benzopyran-4-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H8BrNO4/c16-10-4-5-14-12(7-10)13(18)8-15(21-14)9-2-1-3-11(6-9)17(19)20/h1-8H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cccc(c1)C2=CC(=O)c3cc(Br)ccc3O2 |
| Nombre IUPAC | 6-bromo-2-(3-nitrofenil)cromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 346.132 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 344.964 |