Learn More
6-Bromo-3-metil-1,3-benzoxazol-2(3H)-ona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10873211 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10873211 1 g Frasco de vidrio 1 g
10461440 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10873211 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 432710010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 67927-44-0 | C8H6BrNO2 | 228.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67927-44-0
Fórmula molecular C8H6BrNO2
Peso molecular (g/mol) 228.05
Número MDL MFCD00694789
Clave InChI OASANCDKMGODJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromo-3-methyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, 6-bromo-3-methylbenzo d oxazol-2 3h-one, 6-bromo-3-methyl-1,3-benzoxazol-2 3h-one, bromomethyldihydrobenzoxazolone, 6-bromo-n-methylbenzoxazolone, 6-bromo-3-methyl-2 3h-benzoxazolone, 6-bromo-3-methyl-3h-benzooxazol-2-one, 6-bromo-3-methyl-1?3-benzoxazol-2 3h-one
PubChem CID 379590
Nombre IUPAC 6-bromo-3-metil-1,3-benzoxazol-2-ona
SMILES CN1C2=C(C=C(C=C2)Br)OC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-3-methyl-1, 3-benzoxazol-2(3H)-one
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 149°C to 150°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.05
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Bromo-3-methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.