Learn More
6-Bromo-3-hidroxipirazina-2-carboxamida, TRC
Código de producto. 30138072
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138072 250 mg 250 miligramos
30138177 500 mg 500 miligramos
30007650 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138072 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB103355250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 259793-88-9
Fórmula molecular C5 H4 Br N3 O2
Peso molecular (g/mol) 218.008
Sinónimo 2-Pyrazinecarboxamide, 6-bromo-3,4-dihydro-3-oxo- (ACI), 6-Bromo-3,4-dihydro-3-oxo-2-pyrazinecarboxamide (ACI), Pyrazinecarboxamide, 6-bromo-3,4-dihydro-3-oxo- (9CI), 6-Bromo-3-hydroxypyrazine-2-carboxamide, Br-T-705
Nombre IUPAC 5-bromo-2-oxo-1H-pirazina-3-carboxamida
SMILES NC(=O)C1=NC(=CNC1=O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-3-hydroxypyrazine-2-carboxamide
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4BrN3O2/c6-2-1-8-5(11)3(9-2)4(7)10/h1H,(H2,7,10)(H,8,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.949