Learn More
6-Bromo-3-formilcromona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15464727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15464727 5 g 5 g
15454727 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15464727 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32053.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 52817-12-6 | C10H5BrO3 | 253.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52817-12-6
Fórmula molecular C10H5BrO3
Peso molecular (g/mol) 253.05
Número MDL MFCD00191849
Clave InChI PCEZXSJBHMOQFT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 614309
Nombre IUPAC 6-bromo-4-oxocromeno-3-carbaldehído
SMILES BrC1=CC=C2OC=C(C=O)C(=O)C2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-3-formylchromone
Punto de fusión 190°C to 193°C
Cantidad 5 g
Sinónimo 6-bromo-3-formylchromone, 6-bromo-4-oxo-4h-chromene-3-carbaldehyde, chembl85756, 6-bromochromone-3-carboxaldehyde, 6-bromo-4-oxo-4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 6-bromo-4-oxo, 6-bromo-4-oxo-chromene-3-carbaldehyde, 4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde,6-bromo-4-oxo, acmc-209l1y, 6-bromochromone-3-carbaldehyde
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.05
Porcentaje de pureza 97%