Learn More
6-Bromo-3,4-dihidro-4-fenil-carboestirilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Bromo-3,4-dihydro-4-phenyl-carbostyril |
| CAS | 94025-76-0 |
| Fórmula molecular | C15 H12 Br N O |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12BrNO/c16-11-6-7-14-13(8-11)12(9-15(18)17-14)10-4-2-1-3-5-10/h1-8,12H,9H2,(H,17,18) |
| SMILES | Brc1ccc2NC(=O)CC(c3ccccc3)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 6-bromo-4-fenil-3,4-dihidro-1H-quinolin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 302.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 301.0102 |