Learn More
6-Bromo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzotiazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15437588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15437588 250 mg 250 miligramos
15427588 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437588 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61089.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 187604-75-7 | C8H8BrNS | 230.123 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 187604-75-7
Fórmula molecular C8H8BrNS
Peso molecular (g/mol) 230.123
Número MDL MFCD23379863
Clave InChI AUIBYERXYVUBIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 thiazine
PubChem CID 67172430
Nombre IUPAC 6-bromo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzotiazina
SMILES C1CSC2=C(N1)C=C(C=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.12
Porcentaje de pureza 97%