Learn More
6-Bromo-3,4-dihidro-2(1H)-quinolinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15437847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15437847 1 g 1 g
15447847 5 g 5 g
15457847 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15437847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H37968.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3279-90-1 | C9H8BrNO | 226.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3279-90-1
Fórmula molecular C9H8BrNO
Peso molecular (g/mol) 226.07
Número MDL MFCD03839832
Clave InChI MQWZSSIUHXNNTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydro-2-quinolinone, 6-bromo-3,4-dihydroquinolin-2 1h-one, 6-bromo-3,4-dihydro-2 1h-quinolinone, 6-bromo-3,4-dihydro-1h quinolin-2-one, 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one, 2 1h-quinolinone, 6-bromo-3,4-dihydro, 6-bromo-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, acmc-1co6x, 6-bromo-3,4-dihydrocarbostyril, 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinol-2-one
PubChem CID 14373281
Nombre IUPAC 6-bromo-3,4-dihidro-1H-quinolin-2-ona
SMILES BrC1=CC2=C(NC(=O)CC2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
Punto de fusión 170°C to 172°C
Color Marrón
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.07
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo