Learn More
6-Bromo-3,4-dihidro-1H-quinolin-2-ona, TRC
Código de producto. 30339124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30339124 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30339124 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB997130500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
CAS 3279-90-1
Fórmula molecular C9H8BrNO
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8BrNO/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(12)11-8/h2-3,5H,1,4H2,(H,11,12)
SMILES C1CC(=O)NC2=CC=C(C=C12)Br
Nombre IUPAC 6-bromo-3,4-dihidroquinolin-2(1H)-ona
Peso molecular (g/mol) 226.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.9789