Learn More
6-Bromo-3,4-dihidro-1H-[1,8]naftiridin-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Bromo-3,4-dihydro-1H-[1,8]naphthyridin-2-one |
| CAS | 129686-16-4 |
| Fórmula molecular | C8 H7 Br N2 O |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7BrN2O/c9-6-3-5-1-2-7(12)11-8(5)10-4-6/h3-4H,1-2H2,(H,10,11,12) |
| SMILES | Brc1cnc2NC(=O)CCc2c1 |
| Nombre IUPAC | 6-bromo-3,4-dihidro-1H-1,8-naftiridin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 227.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.9742 |