Learn More
6-Bromo-3,3-dimetil-2,3-dihidro-1h-indol-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Bromo-3,3-dimethyl-2,3-dihydro-1h-indol-2-one |
| CAS | 158326-84-2 |
| Fórmula molecular | C10 H10 Br N O |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10BrNO/c1-10(2)7-4-3-6(11)5-8(7)12-9(10)13/h3-5H,1-2H3,(H,12,13) |
| SMILES | CC1(C)C(=O)Nc2cc(Br)ccc12 |
| Nombre IUPAC | 6-bromo-3,3-dimetil-1H-indol-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 240.096 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.995 |