Learn More
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H )-uno, TRC
Código de producto. 30331477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30331477 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30331477 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6803455G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
CAS 24036-52-0
Fórmula molecular C8H6BrNO2
Cantidad 5 g
Sinónimo 6-Bromo-(2H)-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, 6-Bromo-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one, 6-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-3-one, 6-Bromo-4H-benzo[1,4]oxazin-3-one
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6BrNO2/c9-5-1-2-7-6(3-5)10-8(11)4-12-7/h1-3H,4H2,(H,10,11)
SMILES Brc1ccc2OCC(=O)Nc2c1
Nombre IUPAC 6-bromo-4H-1,4-benzoxazin-(3H)-ona
Peso molecular (g/mol) 228.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.9582