Learn More
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H )-uno, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one |
| CAS | 24036-52-0 |
| Fórmula molecular | C8H6BrNO2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 6-Bromo-(2H)-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, 6-Bromo-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one, 6-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-3-one, 6-Bromo-4H-benzo[1,4]oxazin-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6BrNO2/c9-5-1-2-7-6(3-5)10-8(11)4-12-7/h1-3H,4H2,(H,10,11) |
| SMILES | Brc1ccc2OCC(=O)Nc2c1 |
| Nombre IUPAC | 6-bromo-4H-1,4-benzoxazin-(3H)-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 228.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.9582 |