Learn More
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazina-3(4H)-ona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11471730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11471730 10 g 10 g
11461730 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11471730 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27493.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 24036-52-0 | C8H6BrNO2 | 228.045 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24036-52-0
Fórmula molecular C8H6BrNO2
Peso molecular (g/mol) 228.045
Número MDL MFCD00461173
Clave InChI UQCFMEFQBSYDHY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromo-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 6-bromo-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 6-bromo-3-oxo-4h-benzo 1,4 oxazine, 6-bromo-1,4-benzoxazin-3-one, 6-bromo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-3-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 6-bromo, 6-bromo-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one, 6-bromo-4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, pubchem16746
PubChem CID 16218142
Nombre IUPAC 6-bromo-4H-1,4-benzoxazin-(3H)-ona
SMILES C1C(=O)NC2=C(O1)C=CC(=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Punto de fusión 220°C to 225°C
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.04
Porcentaje de pureza 95%