Learn More
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazina-3(4H)-ona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11461730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11461730 1 g 1 g
11471730 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11461730 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27493.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 24036-52-0 | C8H6BrNO2 | 228.045 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24036-52-0
Fórmula molecular C8H6BrNO2
Peso molecular (g/mol) 228.045
Número MDL MFCD00461173
Clave InChI UQCFMEFQBSYDHY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromo-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 6-bromo-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 6-bromo-3-oxo-4h-benzo 1,4 oxazine, 6-bromo-1,4-benzoxazin-3-one, 6-bromo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-3-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 6-bromo, 6-bromo-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one, 6-bromo-4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, pubchem16746
PubChem CID 16218142
Nombre IUPAC 6-bromo-4H-1,4-benzoxazin-(3H)-ona
SMILES C1C(=O)NC2=C(O1)C=CC(=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Punto de fusión 220°C to 225°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.04
Porcentaje de pureza 95%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.