Learn More
6-Bromo-2-tetralona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10596051 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10596051 1 g Frasco de vidrio 1 g
10754743 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10596051 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 330770010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4133-35-1 | C10H9BrO | 225.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4133-35-1
Fórmula molecular C10H9BrO
Peso molecular (g/mol) 225.08
Número MDL MFCD00239388
Clave InChI BYHKDUFPSJWJDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromo-2-tetralone, 6-bromo-3,4-dihydronaphthalen-2 1h-one, 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-one, bromotetralone, 6-bromo-beta-tetralone, 6-bromo-3,4-dihydro-2 1h-naphthalenone, 2 1h-naphthalenone, 6-bromo-3,4-dihydro, 6-bromo-1,3,4-trihydronaphthalen-2-one, 6-bromo 2-tetralone
PubChem CID 2733553
Nombre IUPAC 6-bromo-3,4-dihidro-1H-naftalen-2-ona
SMILES C1CC2=C(CC1=O)C=CC(=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-2-tetralone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 70°C to 76°C
Color Marrón a Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.08
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino