Learn More
6-Bromo-2-piridinacarboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10751474 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10751474 5 g Frasco de vidrio 5 g
10136363 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10751474 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 387420050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 34160-40-2 | C6H4BrNO | 186.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34160-40-2
Fórmula molecular C6H4BrNO
Peso molecular (g/mol) 186.01
Número MDL MFCD02683546
Clave InChI QWFHFNGMCPMOCD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromo-2-pyridinecarboxaldehyde, 6-bromopicolinaldehyde, 6-bromo-2-formylpyridine, 6-bromopyridine-2-carboxaldehyde, 2-bromo-6-formylpyridine, 6-bromo-pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-bromo, 2-bromopyridine-6-carboxaldehyde, 6-bromo-2-pyridine carboxaldehyde, 6-bromopicolylaldehyde
PubChem CID 2757009
Nombre IUPAC 6-bromopiridina-2-carbaldehído
SMILES C1=CC(=NC(=C1)Br)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-2-pyridinecarboxaldehyde
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 79.0°C to 82.0°C
Color Beige a blanco o marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.01
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Bromo-2-pyridinecarboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.