Learn More
6-Bromo-2-piridinacarbonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10584598 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10584598 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10584598 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 429990010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-2-pyridinecarbonitrile
CAS 122918-25-6
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 98.5°C to 101.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H3BrN2
Número MDL MFCD00234142
Cantidad 1 g
Sinónimo 6-bromopicolinonitrile, 6-bromo-2-pyridinecarbonitrile, 2-bromo-6-cyanopyridine, 6-bromo-2-cyanopyridine, 2-pyridinecarbonitrile, 6-bromo, 2-cyano-6-bromopyridine, 2-bromopyridine-6-carbonitrile, pubchem14367, 2-bromo-6-cyanopyridin, 2-bromo-6-cyano pyridine
Clave InChI HNEBPTAKURBYRM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=NC(=C1)Br)C#N
Nombre IUPAC 6-bromopiridina-2-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 183.01
PubChem CID 15100859
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.01
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Bromo-2-pyridinecarbonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.