Learn More
6-bromo-2-picolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Bromo-2-picoline |
| CAS | 5315-25-3 |
| Fórmula molecular | C6H6BrN |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 2-Bromo-6-methylpyridine, 2-Bromo-6-picoline, 2-Methyl-6-bromopyridine, 6-Bromo-2-methylpyridine, 6-Methyl-2-bromopyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6BrN/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h2-4H,1H3 |
| SMILES | Cc1cccc(Br)n1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-6-metilpiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 172.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.9684 |