Learn More
6-bromo-2-oxindol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Bromo-2-oxindole |
| CAS | 99365-40-9 |
| Fórmula molecular | C8H6BrNO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 6-Bromo-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 6-Bromo-1,3-dihydroindol-2-one, 6-Bromo-2-indolinone, 6-Bromo-2-oxoindoline, 6-Bromoindol-2-one, 6-Bromooxindole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6BrNO/c9-6-2-1-5-3-8(11)10-7(5)4-6/h1-2,4H,3H2,(H,10,11) |
| SMILES | Brc1ccc2CC(=O)Nc2c1 |
| Nombre IUPAC | 6-bromo-1,3-dihidroindol-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 212.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.9633 |