Learn More
Ácido 6-bromo-2-naftoico, TRC
Código de producto. 30338517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30338517 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30338517 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6859305G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-2-napthoic Acid
CAS 5773-80-8
Fórmula molecular C11H7BrO2
Cantidad 5 g
Sinónimo (6-Bromonaphthalen-2-yl)acetic Acid, 6-Bromo-2-naphthalenecarboxylic Acid, 6-Bromo-2-naphthylacetic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C11H7BrO2/c12-10-4-3-7-5-9(11(13)14)2-1-8(7)6-10/h1-6H,(H,13,14)
SMILES OC(=O)c1ccc2cc(Br)ccc2c1
Nombre IUPAC ácido 6-bromonaftaleno-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 251.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.9629