Learn More
Ácido 6-bromo-2-naftoico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 6-Bromo-2-napthoic Acid |
| CAS | 5773-80-8 |
| Fórmula molecular | C11H7BrO2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | (6-Bromonaphthalen-2-yl)acetic Acid, 6-Bromo-2-naphthalenecarboxylic Acid, 6-Bromo-2-naphthylacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H7BrO2/c12-10-4-3-7-5-9(11(13)14)2-1-8(7)6-10/h1-6H,(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc2cc(Br)ccc2c1 |
| Nombre IUPAC | ácido 6-bromonaftaleno-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 251.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.9629 |